Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare dickwandige Filterflaschen
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.86000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15456153
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
  • Seitenrohranschluss Volumenskala
  • Für 1 Vakuumatmosphäre oder 29-Zoll-Quecksilbersäule
  • Die Größen 25 bis 500 ml sind mit seitlichen Schlauchanschlüssen versehen 5,16 im Außendurchmesser des Schlauchs
  • Die Größe von 1000 ml eignet sich für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 3,8 Zoll.
Compliance
  • Gemäß den Anforderungen der ASTM™-Spezifikation E 1406, Typ II, Klasse I entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E 1406, Typ II, Klasse I
0.96 cm
Borosilikatglas
100 ml
30 cm
840°F max.
16.8 cm
6.6 in.
2000 ml
600 bis 2000 ml
11.8 Zoll
1
Yes
9