Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare dickwandige Filterflaschen
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
109.96 CHF - 338.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E 1406, Typ II, Klasse I
Material Borosilikatglas
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Max. 840 °F
Graduated Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungsbereich Höhe (angloamerikanisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungsbereich Höhe (angloamerikanisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15446153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
1000 mL 300 bis 1000 ml 9,37 in. 8 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15426153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
250 ml 50 bis 250 ml 6.4 Zoll 6 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15456153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
2000 ml 600 bis 2000 ml 11.8 Zoll 9 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11920507
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
250 ml 50 bis 250 ml 6.4 Zoll 6 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15436153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
500 ml 150 bis 500 ml 7.48 in. 7 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15466153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
4000 ml 1.000 bis 4.000 ml 14,96 in. 12 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
  • Seitenrohranschluss Volumenskala
  • Für 1 Vakuumatmosphäre oder 29-Zoll-Quecksilbersäule
  • Die Größen 25 bis 500 ml sind mit seitlichen Schlauchanschlüssen versehen 5,16 im Außendurchmesser des Schlauchs
  • Die Größe von 1000 ml eignet sich für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 3,8 Zoll.
    Compliance
    • ASTM E 1406, Typ II, Klasse I
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E 1406, Typ II, Klasse I
Borosilikatglas
Max. 840 °F