Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare dickwandige Filterflaschen
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 2.34000kg
Beschreibung
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
- Seitenrohranschluss Volumenskala
- Für 1 Vakuumatmosphäre oder 29-Zoll-Quecksilbersäule
- Die Größen 25 bis 500 ml sind mit seitlichen Schlauchanschlüssen versehen 5,16 im Außendurchmesser des Schlauchs
- Die Größe von 1000 ml eignet sich für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 3,8 Zoll.
Compliance
- Gemäß den Anforderungen der ASTM™-Spezifikation E 1406, Typ II, Klasse I entwickelt
Spezifikation
ASTM E 1406, Typ II, Klasse I | |
0.78 cm | |
Borosilikatglas | |
50 ml | |
19 cm | |
Yes | |
10.4 cm |
4.09 in. | |
500 ml | |
150 bis 500 ml | |
7.48 in. | |
840°F max. | |
Class I | |
7 |