Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ Kontroll-Primer
Optimiert für routinemäßige PCR-Anwendungen
18.85 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR-Kit |
Menge | 1 Kit |
Konzentration | 20 μm |
Volumen | 100 μl |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10707034
|
Fisher BioReagents™
BP6118 |
Kontroll-Primer Nr. 3 | 1 Kit |
695.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 12-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10061553
|
Fisher BioReagents™
BP6116 |
Kontroll-Primer Nr. 1 | 1 Kit |
18.85 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 12-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11428293
|
Fisher BioReagents™
BP6117 |
Kontroll-Primer Nr. 2 | 1 Kit |
695.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 12-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
-20 °C | |
1 Kit | |
100 μl |
Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR-Kit | |
20 μm |