Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ Kontroll-Primer
Artikelnummer. 10061553
Click to view available options
Produkttyp:
Kontroll-Primer Nr. 1
Kontroll-Primer Nr. 2
Kontroll-Primer Nr. 3
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. 10061553
Marke: Fisher BioReagents™ BP6116
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimiert für routinemäßige PCR-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20 μm
Inhalt und Lagerung -20 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR-Kit
Produkttyp Kontroll-Primer Nr. 1
Menge 1 Kit
Volumen 100 μl