Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ Kontroll-Primer
Artikelnummer. 11428293
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Kontroll-Primer Nr. 1
Kontroll-Primer Nr. 2
Kontroll-Primer Nr. 3
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
100 Mikroliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge Packungsgröße
11428293 Kontroll-Primer Nr. 2 1 Kit 100 Mikroliter
10707034 Kontroll-Primer Nr. 3 1 Kit 100 Mikroliter
10061553 Kontroll-Primer Nr. 1 1 Kit 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428293 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP6117
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimiert für routinemäßige PCR-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20 μM
Inhalt und Lagerung -20 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR-Kit
Produkttyp Kontroll-Primer Nr. 2
Menge 1 Kit
Volumen 100 μl