Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Proteingel-Färbelösung
Gebrauchsfertige Lösung für die hochempfindliche Färbung von Proteinen, die in Polyacrylamidgelen getrennt sind
189.10 CHF - 745.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Dunkelblau |
---|---|
Produkttyp | Färben |
Form | Flüssig |
Zusammensetzung | Coomassie™ Brilliant Blue G-250 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochempfindliche Färbung von Proteinen, die in Polyacrylamid-Gelen getrennt sind |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10786444
|
Fisher BioReagents™
BP3620-1 |
1 L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10609933
|
Fisher BioReagents™
BP3620-4 |
4 L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
EZ-Run Protein-Gel Färbelösung enthält Coomassie™ Brillantblau G-250 . Aufgrund der Eigenschaft des Farbstoffs, kolloidale Partikel zu bilden, werden Proteine bevorzugt ohne signifikante Hintergrundfärbung der Gelmatrix gefärbt.
- Der Nachweis erfolgt linear über zwei Größenordnungen mit nur 5 ng erkanntem Protein
- Empfindlichkeit: 5 ng BSA in 10 % SDS-PAGE, 1.0 mm dickes Gel, Well-Breite 3 mm
- Enthält kein giftiges Methanol und keine Essigsäure
- Bietet schnelles Entfärben durch einfaches Waschen mit Wasser
- Kann zweimal ohne signifikanten Empfindlichkeitsverlust wiederverwendet werden
- Getestet auf Färbeempfindlichkeit in Minigelen unter Verwendung von aufgereinigten Proteinen und Proteinmolekulargewichtsnormen
Spezifikation
Dunkelblau | |
Flüssig | |
Hochempfindliche Färbung von Proteinen, die in Polyacrylamid-Gelen getrennt sind |
Färben | |
Coomassie™ Brilliant Blue G-250 |