Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Proteingel-Färbelösung
Artikelnummer. 10786444
Click to view available options
Menge:
1 l
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10786444
Marke: Fisher BioReagents™ BP36201
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gebrauchsfertige Lösung für die hochempfindliche Färbung von Proteinen, die in Polyacrylamidgelen getrennt sind
EZ-Run Protein-Gel Färbelösung enthält Coomassie™ Brillantblau G-250 . Aufgrund der Eigenschaft des Farbstoffs, kolloidale Partikel zu bilden, werden Proteine bevorzugt ohne signifikante Hintergrundfärbung der Gelmatrix gefärbt.
  • Der Nachweis erfolgt linear über zwei Größenordnungen mit nur 5 ng erkanntem Protein
  • Empfindlichkeit: 5 ng BSA in 10 % SDS-PAGE, 1.0 mm dickes Gel, Well-Breite 3 mm
  • Enthält kein giftiges Methanol und keine Essigsäure
  • Bietet schnelles Entfärben durch einfaches Waschen mit Wasser
  • Kann zweimal ohne signifikanten Empfindlichkeitsverlust wiederverwendet werden
  • Getestet auf Färbeempfindlichkeit in Minigelen unter Verwendung von aufgereinigten Proteinen und Proteinmolekulargewichtsnormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Dunkelblau
Produkttyp Färben
Form Flüssig
Zusammensetzung Coomassie™ Brilliant Blue G-250
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochempfindliche Färbung von Proteinen, die in Polyacrylamid-Gelen getrennt sind
Menge 1 l