Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Proteingel-Färbelösung
Gebrauchsfertige Lösung für die hochempfindliche Färbung von Proteinen, die in Polyacrylamidgelen getrennt sind
Brand: Fisher BioReagents™ BP3620-4
Additional Details : CAS : 67-63-0 Gewicht : 4.05000kg
Description
EZ-Run Protein-Gel Färbelösung enthält Coomassie™ Brillantblau G-250 . Aufgrund der Eigenschaft des Farbstoffs, kolloidale Partikel zu bilden, werden Proteine bevorzugt ohne signifikante Hintergrundfärbung der Gelmatrix gefärbt.
- Der Nachweis erfolgt linear über zwei Größenordnungen mit nur 5 ng erkanntem Protein
- Empfindlichkeit: 5 ng BSA in 10 % SDS-PAGE, 1.0 mm dickes Gel, Well-Breite 3 mm
- Enthält kein giftiges Methanol und keine Essigsäure
- Bietet schnelles Entfärben durch einfaches Waschen mit Wasser
- Kann zweimal ohne signifikanten Empfindlichkeitsverlust wiederverwendet werden
- Getestet auf Färbeempfindlichkeit in Minigelen unter Verwendung von aufgereinigten Proteinen und Proteinmolekulargewichtsnormen
Specifications
Dunkelblau | |
Flüssig | |
Hochempfindliche Färbung von Proteinen, die in Polyacrylamid-Gelen getrennt sind |
Färben | |
Coomassie™ Brilliant Blue G-250 | |
4 L |