Learn More
Finasteride, Thermo Scientific™
Inhibitor of steroid 5-a-reductase
62.79 CHF - 821.68 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 98319-26-7
Summenformel C23H36N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 372.553
MDL-Nummer MFCD00869737
InChI-Schlüssel DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Synonym finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
PubChem CID 57363
ChEBI CHEBI:5062
IUPAC-Name (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15455699
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.MC
100mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
67.50 CHF
62.79 CHF / 100 Milligramm
Sparen 4.71 CHF
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15465699
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.ME
500mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
125.00 CHF
114.83 CHF / 500 Milligramm
Sparen 10.17 CHF
8% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15435699
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
224.00 CHF
206.14 CHF / 1 Gramm
Sparen 17.86 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15445699
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
886.00 CHF
821.68 CHF / 5 Gramm
Sparen 64.32 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Finasteride is used as a inhibitor of steroid 5-a-reductase, antiandrogen, an intracellular enzyme that converts the androgen testosterone into 5α dihydrotestosterone.
Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, methanol, and chloroform.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
98319-26-7
372.553
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
57363
(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
C23H36N2O2
MFCD00869737
finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
CHEBI:5062
CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
Spezifikation
Finasteride
C23H36N2O2
14,4082
Soluble in water,DMSO,ethanol,methanol,and chloroform.
CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
372.553
CHEBI:5062
98319-26-7
MFCD00869737
finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
57363
372.54
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : CL5245000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C