missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Finasteride, Thermo Scientific™

Inhibitor of steroid 5-a-reductase

Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63454.MC

Menge 100mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15455699

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50 CHF
    62.79 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 4.71 CHF
    6% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Finasteride is used as a inhibitor of steroid 5-a-reductase, antiandrogen, an intracellular enzyme that converts the androgen testosterone into 5α dihydrotestosterone.

Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, methanol, and chloroform.

Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

98319-26-7
372.553
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
57363
(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
C23H36N2O2
MFCD00869737
finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
CHEBI:5062
CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C

Spezifikation

Finasteride
C23H36N2O2
100mg
finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
57363
372.54
98319-26-7
MFCD00869737
14,4082
Soluble in water,DMSO,ethanol,methanol,and chloroform.
CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
372.553
CHEBI:5062
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt