Learn More
Merck Quarzfaserfilter
Perfekt für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Mengen von Partikeln
254.00 CHF - 347.00 CHF
Spezifikation
Luftstromrate | 44,5 l/min/ cm2 |
---|---|
Luftwiderstand | 50 mm H2O |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Material | Faser |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11768792
|
Merck
AQFA03700 |
1,4 in. | 3,7 cm | 3,7 cm |
254.00 CHF
100 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11788792
|
Merck
AQFA09050 |
3,5 in. | 9 cm | 9 cm |
336.00 CHF
50 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
11798792
|
Merck
AQFA11050 |
4,33 in. | 11 cm | 11 cm |
347.00 CHF
50 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
11778792
|
Merck
AQFA04700 |
1,8 in. | 4,7 cm | 4,7 cm |
293.00 CHF
100 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung bei der US EPA PM10 Umgebungsluft-Überwachungsmethode
- Die reine Quarzzusammensetzung verhindert, dass die Filter mit sauren Gasen reagieren
- Verfügen über eine gute Gewichts- und Formstabilität
- Kann mit EtO, Gamma oder Autoklav sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar)
Spezifikation
44,5 l/min/ cm2 | |
Autoklavierbar | |
Faser | |
1,6 ml/min/cm2 | |
Steril | |
0.016 Zoll | |
Hydrophil |
50 mm H2O | |
Weiß | |
Tiefenfilter | |
AQFA | |
Glatt | |
430 µm |