Learn More
Merck Quarzfaserfilter
Perfekt für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Mengen von Partikeln
Marke: Merck AQFA04700
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich.Quarzfaserfilter (Typ AQFA)
Aus Quarzfasern ohne Glasfasern oder Bindemittel. Das Herstellungsverfahren von Millipore für reines Quarzglas beinhaltet einen Wärmebehandlungsschritt, um die Zusammensetzung zu verbessern und zu verhindern, dass die Filter mit sauren Gasen reagieren – im Gegensatz zu Glasfaserfiltern, die reagieren und falsche Messwerte verursachen können. Dadurch eignen sich Quarzfilter sehr gut für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Partikelmengen (z. B. bei der PM 10-Methode der US EPA zur Überwachung der Umgebungsluft).
Die Quarzfilter weisen außerdem eine gute Gewichts- und Formstabilität auf.
Spezifikation
44,5 l/min/ cm2 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
Steril | |
Perfekt für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Mengen von Partikeln | |
Hydrophil | |
1742 °F | |
0.016 Zoll | |
Filtermembranen | |
1,8 in. | |
4,7 cm |
50 mm H2O | |
Weiß | |
Faser | |
1,6 ml/min/cm2 | |
AQFA | |
Glatt | |
950 °C | |
430 µm | |
Hydrophil | |
4,7 cm |