Learn More
Merck Quarzfaserfilter
Perfekt für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Mengen von Partikeln
Marke:  Merck AQFA03700
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768792
  • 260.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich.
Quarzfaserfilter (Typ AQFA)
Aus Quarzfasern ohne Glasfasern oder Bindemittel.  Das Herstellungsverfahren von Millipore für reines Quarzglas beinhaltet einen Wärmebehandlungsschritt, um die Zusammensetzung zu verbessern und zu verhindern, dass die Filter mit sauren Gasen reagieren – im Gegensatz zu Glasfaserfiltern, die reagieren und falsche Messwerte verursachen können. Dadurch eignen sich Quarzfilter sehr gut für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Partikelmengen (z. B. bei der PM 10-Methode der US EPA zur Überwachung der Umgebungsluft).
Die Quarzfilter weisen außerdem eine gute Gewichts- und Formstabilität auf.
Spezifikation
Spezifikation
44,5 l/min/ cm2
Autoklavierbar
Tiefenfilter
Steril
Perfekt für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Mengen von Partikeln
Hydrophil
1742 °F
0.016 Zoll
Filtermembranen
1,4 in.
3,7 cm
50 mm H2O
Weiß
Faser
1,6 ml/min/cm2
AQFA
Glatt
950 °C
430 µm
Hydrophil
3,7 cm