Learn More
Merck Aervent-50 Einwegfilter
Sterilisationsfilter, die für kritische Anwendungen in kleinen Gasleitungen und Luftdruckentlastungen entwickelt wurden
350.00 CHF - 2985.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Durchmesser (metrisch) | 62 mm |
Produktcode | Marke | Art des Einlasses | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art des Einlasses | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13197174
|
Merck
MTGR15010 |
Beidseitig: 0.75 Zoll (18 mm) Sanitärflansch (TC) | 10/Pckg. | Spritzenfilter |
350.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12841646
|
Merck
MTGR15000 |
Both sides: 0.75 in. (18mm) sanitary flange (TC) | 100/Pk. | Syringe Filter |
2985.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Sterilisationsfilter, die für kritische Anwendungen in kleinen Gasleitungen und Luftdruckentlastungen entwickelt wurden
- 50mm PTFE-Membran
- Hydrophob
- Hohe Durchflussraten und Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen, geringer Partikelabwurf
- Umfassende chemische Kompatibilität
Anwendungen:
Sterile Entlüftung von Gefäßen und Ballonflaschen, Autoklav-Vakuumbruchlinien, sterile Filtration von nicht wässrigen Flüssigkeiten mit geringem Volumen, kleine Fermenter-Einlass- und Abgasfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,2 μm | |
62 mm |