Learn More
Merck Aervent-50 Einwegfilter
Sterilisationsfilter, die für kritische Anwendungen in kleinen Gasleitungen und Luftdruckentlastungen entwickelt wurden
Marke: Merck MTGR15010
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Sterilisationsfilter, die für kritische Anwendungen in kleinen Gasleitungen und Luftdruckentlastungen entwickelt wurden
- 50mm PTFE-Membran
- Hydrophob
- Hohe Durchflussraten und Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen, geringer Partikelabwurf
- Umfassende chemische Kompatibilität
Anwendungen:
Sterile Entlüftung von Gefäßen und Ballonflaschen, Autoklav-Vakuumbruchlinien, sterile Filtration von nicht wässrigen Flüssigkeiten mit geringem Volumen, kleine Fermenter-Einlass- und Abgasfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Für kritische Kleingasleitungen und Luftentlastung | |
4,1 bar (60 psi) bei 25 °C | |
10/Pckg. | |
62 mm |
Ja | |
0,2 μm | |
Beidseitig: 0.75 Zoll (18 mm) Sanitärflansch (TC) | |
Beidseitig: 0.75 Zoll (18 mm) Sanitärflansch (TC) | |
Spritzenfilter |