Learn More
Merck Aervent-50 Einwegfilter
Sterilisationsfilter, die für kritische Anwendungen in kleinen Gasleitungen und Luftdruckentlastungen entwickelt wurden
Marke: Merck MTGR15000
Additional Details : Gewicht : 2.95000kg
Beschreibung
Sterilisationsfilter, die für kritische Anwendungen in kleinen Gasleitungen und Luftdruckentlastungen entwickelt wurden
- 50mm PTFE membrane
- Hydrophobic
- High flowrates and throughput, low extractables, low particle shedding
- Broad chemical compatibility
Applications:
Sterile venting of vessels and carboys, autoclave vacuum break lines, low volume sterile filtration of non-aqueous fluids, small fermenter inlet and exhaust gas filtration
Spezifikation
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Both sides: 0.75 in. (18mm) sanitary flange (TC) | |
100/Pk. | |
62 mm |
Single-use | |
0.2 μm | |
Both sides: 0.75 in. (18mm) sanitary flange (TC) | |
Syringe Filter |