Learn More
BD ELISPOT-Sets
Ausreichend Capture-Antikörper, Detektionsantikörper und Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase für 10x 96 Wells
1940.00 CHF - 4065.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Nicht markierter Capture-Antikörper, Nachweisantikörper, Streptavidin HRP, 10 ELISPOT-Platten |
---|---|
Menge | 10 x 96 Tests |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klonierung, Proliferationsassays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden |
Produktcode | Marke | Antigen | Kreuzreaktivität | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Antigen | Kreuzreaktivität | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15866708
|
BD
551849 |
IFN-gamma | Mensch | Humanes IFN-gamma ELISPOT-Set |
2110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15856508
|
BD
551075 |
Gehäuse IL-5 | Maus | ELISPOT-Set für Maus-IL-5 |
1940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15846518
|
BD
551085 |
Gehäuse IL-5 | Mensch | ELISPOT-Set für humanes IL-5 |
1945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15876668
|
BD
551491 |
TNF | Maus | ELISPOT-Set für Maus TNF |
1945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15836518
|
BD
551084 |
Gehäuse IL-4 | Mensch | ELISPOT-Set für humanes IL-4 |
2355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15886828
|
BD
552572 |
Granzym B | Mensch | ELISPOT-Set für Human Granzym B |
4065.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15866508
|
BD
551076 |
Gehäuse IL-2 | Maus | ELISPOT-Set für Maus-IL-2 |
1940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15816658
|
BD
551446 |
TNF | Mensch | Humanes TNF ELISPOT-Set |
1945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15836478
|
BD
551017 |
Gehäuse IL-4 | Maus | ELISPOT-Set für Maus-IL-4 |
1945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15846478
|
BD
551018 |
Gehäuse IL-10 | Mensch | ELISPOT-Set für humanes IL-10 |
1945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15826598
|
BD
551282 |
Gehäuse IL-2 | Mensch | ELISPOT-Set für humanes IL-2 |
2355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15826518
|
BD
551083 |
IFN-gamma | Maus | Maus-IFN-Gamma ELISPOT-Set |
2105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15866828
|
BD
552567 |
IL-6 | Maus | ELISPOT-Set für Maus-IL-6 |
1940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit
- Hohe Durchsatzrate, Analyse hoher Inhalte
- Mindestvolumen an biologischem Material erforderlich
- Geeignet für gefrorene/aufgetaute biologische Proben
- Kompatibilität mit anderen Assays – Zellen, die von BD ELISPOT Sets analysiert werden, können für Klonierung, Proliferations-Assays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden verwendet werden
Spezifikation
Nicht markierter Capture-Antikörper, Nachweisantikörper, Streptavidin HRP, 10 ELISPOT-Platten | |
10 x 96 Tests | |
4 °C | |
Klonierung, Proliferationsassays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden |