Learn More
BD ELISPOT-Sets
Ausreichend Capture-Antikörper, Detektionsantikörper und Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase für 10x 96 Wells
Marke: BD 551491
Additional Details : Gewicht : 0.42000kg
Includes: Unbeschrifteter Capture-Antikörper (kein Azid/niedriges Endotoxin-Format), biotinylierter Detektionsantikörper, Streptavidin-HRP, 10 ELISPOT-Platten, Analysenzertifikat mit chargenspezifischen optimalen Reagenzkonzentrationen
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit
- Hohe Durchsatzrate, Analyse hoher Inhalte
- Mindestvolumen an biologischem Material erforderlich
- Geeignet für gefrorene/aufgetaute biologische Proben
- Kompatibilität mit anderen Assays – Zellen, die von BD ELISPOT Sets analysiert werden, können für Klonierung, Proliferations-Assays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden verwendet werden
Spezifikation
TNF | |
Nicht markierter Capture-Antikörper, Nachweisantikörper, Streptavidin HRP, 10 ELISPOT-Platten | |
4 °C | |
ELISPOT-Set für Maus TNF |
Maus | |
10 x 96 Tests | |
Klonierung, Proliferationsassays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden |