Learn More
BD ELISPOT-Sets
Ausreichend Capture-Antikörper, Detektionsantikörper und Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase für 10x 96 Wells
Marke:  BD 551075
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15856508
  • 1940.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Unbeschrifteter Capture-Antikörper (kein Azid/niedriges Endotoxin-Format), biotinylierter Detektionsantikörper, Streptavidin-HRP, 10 ELISPOT-Platten, Analysenzertifikat mit chargenspezifischen optimalen Reagenzkonzentrationen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Hohe Durchsatzrate, Analyse hoher Inhalte
  • Mindestvolumen an biologischem Material erforderlich
  • Geeignet für gefrorene/aufgetaute biologische Proben
  • Kompatibilität mit anderen Assays – Zellen, die von BD ELISPOT Sets analysiert werden, können für Klonierung, Proliferations-Assays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse IL-5
Nicht markierter Capture-Antikörper, Nachweisantikörper, Streptavidin HRP, 10 ELISPOT-Platten
4 °C
ELISPOT-Set für Maus-IL-5
Maus
10 x 96 Tests
Klonierung, Proliferationsassays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden