Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.
177.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 UKAS |
---|---|
Länge (metrisch) | 30.5 cm |
Material | Glass |
Thermometerfüllung | Grüner Spiritus |
Genauigkeit | ± 1.0°C at 35°C |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Art der Immersion | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Art der Immersion | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17843008
![]() |
Brannan™
46/703/0 + 49/503/0 |
-10°C to +110°C | Teilweises Eintauchen |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17853008
![]() |
Brannan™
46/706/1 + 49/503/0 |
-10 bis +150 °C | Total Immersion |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17883088
![]() |
Brannan™
46/700/0 + 49/503/0 |
-35 bis +50 °C | Teilweises Eintauchen |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17883098
![]() |
Brannan™
46/706/0 + 49/503/0 |
-10 bis +150 °C | Teilweises Eintauchen |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17873088
![]() |
Brannan™
46/700/1 + 49/503/0 |
-35 bis +50 °C | Total Immersion |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17893088
![]() |
Brannan™
46/703/1 + 49/503/0 |
-10°C to +110°C | Total Immersion |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
ISO 17025 UKAS | |
Glass | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
30.5 cm | |
Grüner Spiritus | |
1 °C |