Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +110 °C
-10 bis +150 °C
-35 bis +50 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierpunkte | -30°C, 0°C, 40°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 UKAS |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 30.5 cm |
| Material | Glass |
| Thermometerfüllung | Grüner Spiritus |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -31 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -35 °C |
| Mehr anzeigen |