Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17843008
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +110 °C
-10 bis +150 °C
-35 bis +50 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17843008
Marke: Brannan™ 46/703/0 + 49/503/0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0°C, 50°C, 100°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 UKAS
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 30.5 cm
Material Glass
Thermometerfüllung Grüner Spiritus
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °F
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14 °F bis 230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C
Genauigkeit ± 1.0°C at 35°C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 76 mm
Breite (metrisch) 1.2 cm