Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand
Aufgrund Ihrer Kugelform werden Rundkolben u.a. zum Erhitzen von Flüssigkeiten verwendet.
91.25 CHF - 474.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 50, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, 12.000 und 20.000 ml Nicht-DIN-ISO-Größe |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11736093
|
DWK Life Sciences
217412407 |
100 mL |
91.25 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11746093
|
DWK Life Sciences
217413609 |
250 mL |
216.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11756093
|
DWK Life Sciences
217414408 |
500 mL |
234.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11776093
|
DWK Life Sciences
217416306 |
2000 mL |
474.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10517731
|
DWK Life Sciences
217417105 |
4000 mL |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10130301
|
DWK Life Sciences
217417602 |
6000 mL |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11851000
|
DWK Life Sciences
217415404 |
1000 mL |
221.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 50, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, 12.000 und 20.000 ml Nicht-DIN-ISO-Größe | |
ja |