Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
6000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 64 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 50, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, 12.000 und 20.000 ml Nicht-DIN-ISO-Größe |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |