Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder mit UKAS-Zertifikat, Klasse A
Die DURAN™ Messzylinder der Klasse A mit UKAS-Zertifikat sind unter definierten Bedingungen entsprechend der Normen ISO 1042, DIN 12664 sowie ISO 17025 kalibriert.
165.00 CHF - 286.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; volumetrische Messung |
Enthält | 1/Packung |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15806871
|
DWK Life Sciences
213973602 |
250 mL |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15816871
|
DWK Life Sciences
213974401 |
500 mL |
201.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15826871
|
DWK Life Sciences
213975406 |
1000 mL |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15836871
|
DWK Life Sciences
213976308 |
2000 mL |
286.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15856861
|
DWK Life Sciences
213970708 |
5 mL |
165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15866861
|
DWK Life Sciences
213970802 |
10 ml |
165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15876861
|
DWK Life Sciences
213971404 |
25 mL |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15886861
|
DWK Life Sciences
213971704 |
50 mL |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15896861
|
DWK Life Sciences
213972409 |
100 mL |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Unsere DURAN™ volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN™ Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen.- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
- Hohe Präzision durch bessere Sichtbarkeit der aufgedruckten Ringmarke
- Das blaue Druckbild ist hoch chemisch resistent
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
- Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; volumetrische Messung | |
1/Packung | |
ja |