Learn More
Hirschmann™ Reagenzgläser aus Duran Glas
Die Konstruktion aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3 gewährleistet hervorragende chemische Beständigkeit und Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel.
83.15 CHF - 89.30 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Enthält | Ausguss |
Menge | 10/Packung |
Graduated | Ja |
Produkttyp | Reagenzgläser |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11722025
|
Hirschmann™
6400160 |
10 ml | Graduierung in Schritten von .1 ml |
83.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11772293
|
Hirschmann™
6400166 |
20 ml | Graduierung in Schritten von 0.1 ml |
89.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13198019
|
Hirschmann™
6400165 |
20 ml | Graduierung in Schritten von 0.2 ml |
85.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mit Ausguss für einfaches und tropffreies Ausgießen
- Runder Fuß
- Klarglas für hervorragende Klarheit
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
10/Packung | |
Reagenzgläser |
Ausguss | |
Ja |