Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Reagenzgläser mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 13198019
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
Graduierungen:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13198019
Marke: Hirschmann™ 6400165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3 gewährleistet hervorragende chemische Beständigkeit und Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel.
  • Mit Ausguss für einfaches und tropffreies Ausgießen
  • Runder Fuß
  • Klarglas für hervorragende Klarheit 
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 20 ml
Länge (metrisch) 205 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Ausguss
Menge 10/Packung
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Reagenzgläser
Graduierungen 0,2 ml