Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Reagenzgläser mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 11722025
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
Graduierungen:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
11722025 10 ml 0,1 mL 10 Stück
11772293 20 ml 0,1 mL 10 Stück
13198019 20 ml 0,2 ml 10 Stück
13108029 25 ml 0,5 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11722025 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 6400160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 CHF
    86.60 CHF / 10 Stück
    Sparen 11.40 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3 für ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber chemischen und thermischen Schocks.
  • Mit Ausguss für einfaches und tropffreies Ausgießen
  • Runder Fuß
  • Klarglas für hervorragende Klarheit 
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 170 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Ausguss
Menge 10/Packung
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 14 mm
Produkttyp Reagenzröhrchen
Graduierungen 0,1 mL