Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gewindeadapter aus Duran™ Glas
43.00 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 12249 Form E und zusätzlich zur DIN-Norm |
---|---|
Material | Duran™ Glas |
Produkttyp | Buchsenadapter |
Menge | Gehäuse 10Pack |
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10412931
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01100129 |
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 29/32 |
43.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10612741
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01100145 |
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 45/40 |
120.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DIN 12249. Geschliffene Kegelschliffe, hergestellt aus DURAN™ Rohr.Schliff: 29/32 NS
φ Aussen: 33mm
Länge: 130mm
Spezifikation
DIN 12249 Form E und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Duran™ Glas | |
Buchsenadapter | |
Gehäuse 10Pack |