Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gewindeadapter aus Duran™ Glas
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01100129
Additional Details : Gewicht : 0.05600kg
Beschreibung
DIN 12249. Geschliffene Kegelschliffe, hergestellt aus DURAN™ Rohr.Schliff: 29/32 NS
φ Aussen: 33mm
Länge: 130mm
Spezifikation
DIN 12249 Form E und zusätzlich zur DIN-Norm | |
130mm | |
Buchsenadapter |
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 29/32 | |
Duran™ Glas | |
Gehäuse 10Pack |