Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gewindeadapter aus Duran™ Glas
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01100145
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
DIN 12249. Geschliffene Kegelschliffe, hergestellt aus DURAN™ Rohr.Schliff: 45/40 NS
φ Aussen: 50mm
Länge: 145mm
Spezifikation
DIN 12249 Form E und zusätzlich zur DIN-Norm | |
145mm | |
Buchsenadapter |
Buchsengröße/Kegelgröße: NS 45/40 | |
Duran™ Glas | |
Gehäuse 10Pack |