Learn More
Bochem™ Doppelspatel, Nickel
Doppelseitig für Vielseitigkeit. Bochem™ Doppelspatel mit einem flachen und einem abgerundeten Ende aus widerstandsfähigem Nickel (99.5 %).
38.55 CHF - 42.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp Spatel
Material 99.5 % Nickel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Preis Menge & Verfügbarkeit  
10685051
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
3112
185 mm 50 mm
42.70 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10098460
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
3110
130 mm 40 mm
38.55 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10719311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
3111
150 mm 45 mm
38.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelanschluss.
  • Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
  • Nickelkonstruktion (99.5 %).
Spezifikation
Spezifikation
Spatel
99.5 % Nickel