Learn More
Bochem™ Doppelspatel, Nickel
Doppelseitig für Vielseitigkeit. Bochem™ Doppelspatel mit einem flachen und einem abgerundeten Ende aus widerstandsfähigem Nickel (99.5 %).
Marke:  Bochem™ 3111
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10719311
  • 38.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelanschluss.
  • Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
  • Nickelkonstruktion (99.5 %).
Spezifikation
Spezifikation
Spatel
45 mm
99.5 % Nickel
150 mm