Learn More
Bochem™ Doppelspatel, Nickel
Doppelseitig für Vielseitigkeit. Bochem™ Doppelspatel mit einem flachen und einem abgerundeten Ende aus widerstandsfähigem Nickel (99.5 %).
Marke: Bochem™ 3110
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Doppelanschluss.
- Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
- Nickelkonstruktion (99.5 %).
Spezifikation
Spatel | |
40 mm | |
99.5 % Nickel | |
130 mm |