Learn More
BRAND™ PTFE-Magnetrührstäbe mit Doppelanschluss
Ausgezeichnete Zentrierung
Marke:  BRAND™ 137935
217.29 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.86000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10668881
  • 258.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleine Kontaktfläche
  • Hohe Turbulenzen
  • Funktioniert auch bei niedrigen Geschwindigkeiten gut
  • Spezifikation
    Spezifikation
    8 mm
    10
    54 mm
    Hantel