Learn More
BRAND™ PTFE-Magnetrührstäbe mit Doppelanschluss
Ausgezeichnete Zentrierung
258.00 CHF - 274.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12025292
|
BRAND™
137930 |
37 mm |
274.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10668881
|
BRAND™
137935 |
54 mm |
258.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
8 mm | |
10 | |
Hantel |