Learn More
Brady™ Zerstörbares, manipulationssicheres Vinyl-Etikettenband für M7-Drucker
Diese Etiketten bestehen aus einer fälschungssicheren Folie, die beim Entfernen in kleine Stücke zerbricht.
74.93 CHF - 189.06 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17859074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173223
50 ft. x 0,5 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
83.05 CHF
74.93 CHF / 1 Stück
Sparen 8.12 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17898224
Unterlagen ansehen
Brady™
173290
50 ft. x 1 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
140.00 CHF
124.84 CHF / 1 Stück
Sparen 15.16 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17818894
Unterlagen ansehen
Brady™
173259
50 ft. x 2 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
211.00 CHF
189.06 CHF / 1 Stück
Sparen 21.94 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • B-530 eignet sich ideal für die Anlagenkennzeichnung und Anwendungen, bei denen ein Schutz vor Etikettenentfernung gewünscht ist.
  • Zerbricht beim Entfernen in kleine Stücke, was das Entfernen mühsam macht.
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °F bis 194 °F
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich von 3 bis 5 Jahren
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Kontinuierlich
Thermotransfer
Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Nein
Rechteck
-40 bis +90 °C
0.06 mm
15.24 m
ASTM D 2979
Ohne
Glanz
Vinyl
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-40 bis +194 °F
0,0025 in.
50 ft.