Learn More
Brady™ Zerstörbares, manipulationssicheres Vinyl-Etikettenband für M7-Drucker
Diese Etiketten bestehen aus einer fälschungssicheren Folie, die beim Entfernen in kleine Stücke zerbricht.
Marke:  Brady™ 173259
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17818894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 CHF
    189.06 CHF / 1 Stück
    Sparen 21.94 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • B-530 eignet sich ideal für die Anlagenkennzeichnung und Anwendungen, bei denen ein Schutz vor Etikettenentfernung gewünscht ist.
  • Zerbricht beim Entfernen in kleine Stücke, was das Entfernen mühsam macht.
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °F bis 194 °F
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich von 3 bis 5 Jahren
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Nein
Rechteck
-40 bis +90 °C
0.06 mm
50 ft.
2 in.
M7C-2000-530
ASTM D 2979
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-40 bis +194 °F
0,0025 in.
50 ft. x 2 in.
15.24 m
50.8 mm