Learn More
Brady™ Zerstörbares, manipulationssicheres Vinyl-Etikettenband für M7-Drucker
Diese Etiketten bestehen aus einer fälschungssicheren Folie, die beim Entfernen in kleine Stücke zerbricht.
Marke:  Brady™ 173290
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17898224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 CHF
    124.84 CHF / 1 Stück
    Sparen 15.16 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 10-11-2026
Beschreibung
  • B-530 eignet sich ideal für die Anlagenkennzeichnung und Anwendungen, bei denen ein Schutz vor Etikettenentfernung gewünscht ist.
  • Zerbricht beim Entfernen in kleine Stücke, was das Entfernen mühsam macht.
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °F bis 194 °F
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich von 3 bis 5 Jahren
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Nein
Rechteck
-40 bis +90 °C
0.06 mm
50 ft.
1 in.
M7C-1000-530
ASTM D 2979
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-40 bis +194 °F
0,0025 in.
50 ft. x 1 in.
15.24 m
25.4 mm