Learn More
Cytokeratin 8/18 Mouse, Clone: KRT8.18/1346, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Cytokeratin 8/18 |
---|---|
Klon | KRT8.18/1346 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921408
|
EnquireBio
MSM27-1346-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911408
|
EnquireBio
MSM27-1346-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Cytokeratin 8/18 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic |
KRT8.18/1346 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
Cytoskeleton preparation from HeLa cells | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
MCF-7 or A431 cells. Skin, Colon, lung or breast carcinoma |