Learn More
Cytokeratin 8/18 Mouse, Clone: KRT8.18/1346, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio MSM27-1346-P1
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15921408
  • 484.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Cytokeratin 8/18
Cytoplasmic
KRT8.18/1346
Unconjugated
Mouse
MCF-7 or A431 cells. Skin, Colon, lung or breast carcinoma
100 μg
Primary
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Cytoskeleton preparation from HeLa cells
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.