Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Semimikro-Analysewaagen, Modell MSE225S
Schlichtes und einfaches Wiegen
14945.92 CHF - 18580.92 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS |
---|---|
Ecklast | 0.15 mg |
Fassungsvermögen | 220 g |
Displaytyp | Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß |
Lesbarkeit | 0.01 mg geliefert |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11898581
|
Sartorius™
MSE225S-0CE-DU |
MSE225S | 220 g | 0.01 mg geliefert | ≤ 2 s |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11745185
|
Sartorius™
MSE225S-000-DI |
MSE225S | 220 g | 0.01 mg geliefert | ≤ 2 s |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10014094
|
Sartorius™
MSE225S-000-DU |
MSE225S | 220 g | 0.01 mg geliefert | ≤ 2 s |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Spezifikation
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
220 g | |
0.01 mg geliefert | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
Mit Unterstützung | |
≤ 6 s | |
MSE225S | |
0 Bis 60 g:0.015/60 bis 120 g: 0.025 mg | |
5 bis 40 °C | |
Halbmikro-Analysewaagen | |
192 mm | |
250 mm | |
154 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
0.15 mg | |
Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß | |
Gramm | |
IP 54 | |
≤ 0.1 mg | |
20 mg | |
Quadratisch | |
≤ 2 s | |
100 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |