Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Semimikro-Analysewaagen, Modell MSE225S
Schlichtes und einfaches Wiegen
Marke:  Sartorius™ MSE225S-000-DU
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10014094
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
ISO, FDA/USP, GxP
0.15 mg
Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß
Gramm
Manueller Windschutz für die Analyse
Mit Unterstützung
≤ 6 s
MSE225S
0 bis 60 g:0.015/60 bis 120 g: 0.025 mg
5 bis 40 °C
Halbmikro-Analysewaagen
192 mm
250 mm
154 mm
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 %
7 W
50/60 Hz
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS
220 g
0.01 mg geliefert
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der
IP 54
≤ 0.1 mg
20 mg
Quadratisch
≤ 2 s
100 g
154 x 192 x 250 mm
85 mm
261 mm
85 mm
100/240 V
1 A