Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schlauch mit drei Stoppern, kristallklar
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Pumpenschläuche mit 3 Anschlägen besitzen die längste flexible Lebensdauer aller transparenten Tygon™ Schläuche.
135.00 CHF - 672.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA
Material Tygon S3 E-LFL
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15 in.
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Farbcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Farbcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
11842871
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070603-19-ND
1.52 mm 3.22 mm Gelb/Blau
672.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15131733
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070603-03-ND
0.25 mm 2.05 mm Orange/Blau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11877331
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070603-03-ND
0.25 mm 2.05 mm Orange/Blau
672.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11827341
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070603-17-ND
2.54 mm 4.24 mm Violett/Orange
672.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15161793
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070603-18-ND
2.79 mm 4.49 mm Violett/weiß
135.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Über 1,000 h Pumpenschlauch-Lebensdauer bei 0 psi
  • Über 600 h Pumpenschlauch-Lebensdauer bei 10 psi
  • Extrem geringe Partikelspallation
  • BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA
15 in.
0,04 in.
Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen.
-51 °C
Kristallklar
Flexibel
74 °C
Tygon S3 E-LFL
381 mm
Für die Peristaltikpumpe
-59.8°F
12er-Packung
56 (Shore A)
165.2°F
Pumpenschlauch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schlauch mit drei Stoppern, kristallklar