Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schlauch mit drei Stoppern, kristallklar
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
1.52 mm
2.54 mm
2.79 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.05 mm
3.22 mm
4.24 mm
4.49 mm
Farbcode:
Gelb/Blau
Orange/Blau
Violett/Orange
Violett/weiß
Packungsgröße:
12 Stück
60 Stück
Beschreibung
- Über 1,000 h Pumpenschlauch-Lebensdauer bei 0 psi
- Über 600 h Pumpenschlauch-Lebensdauer bei 10 psi
- Extrem geringe Partikelspallation
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA |
| Farbcode | Orange/Blau |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.01 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Material | Tygon S3 E-LFL |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.08 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.05 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.04 in. |
| Mehr anzeigen |