Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schlauch mit drei Stoppern, kristallklar
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Pumpenschläuche mit 3 Anschlägen besitzen die längste flexible Lebensdauer aller transparenten Tygon™ Schläuche.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070603-17-ND
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Über 1,000 h Pumpenschlauch-Lebensdauer bei 0 psi
- Über 600 h Pumpenschlauch-Lebensdauer bei 10 psi
- Extrem geringe Partikelspallation
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Pump Tubing | |
Violett/Orange | |
2.54 mm | |
0.17 in. | |
15 in. | |
0.04 in. | |
Für Peristaltikpumpe | |
-59.8°F | |
12er-Packung | |
56 (Shore A) | |
165.2°F |
Gemäß USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA | |
0.1 in. | |
Tygon S3 E-LFL | |
4.24 mm | |
381 mm | |
0.85 mm | |
Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen. | |
–51 °C | |
Kristallklar | |
Flexibel | |
74 °C |