Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2 Stopfen, kristallklar
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2-Anschlag-Konfiguration haben eine lange Lebensdauer und altern weder noch oxidieren sie.
112.00 CHF - 574.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Material Tygon S3 E-LFL
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15 in.
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15181723
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-07-ND
0.76 mm 2.46 mm 0.85 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu  0.20 CHF
»
11866870
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-07-ND
0.76 mm 2.46 mm 0.85 mm
574.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11806880
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-10-ND
1.14 mm 2.84 mm 0.85 mm
574.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11836880
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-15-ND
2.06 mm 3.76 mm 0.85 mm
574.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11846880
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-16-ND
2.29 mm 3.99 mm 0.85 mm
574.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15101723
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-04-ND
0.38 mm 2.18 mm 0.9 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11886880
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-04-ND
0.38 mm 2.18 mm 0.9 mm
574.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15131723
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-06-ND
0.64 mm 2.44 mm 0.9 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu  0.20 CHF
»
11896880
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-06-ND
0.64 mm 2.44 mm 0.9 mm
574.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15171723
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-11-ND
1.3 mm 3 mm 0.85 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu  0.20 CHF
»
11866880
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
070602-11-ND
1.3 mm 3 mm 0.85 mm
574.00 CHF
60 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität — weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen.
  • Autoklavierbar — geeignet für hochreine Anwendungen. Extrem geringe Partikelspallation — zuverlässig für empfindliche Flüssigkeiten.
  • BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA
Tygon S3 E-LFL
381 mm
Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen.
12er-Packung
56 (Shore A)
74 °C
Autoclavable
15 in.
Für Peristaltikpumpe
−55 °C
Kristallklar
Flexibel
Tubing
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2 Stopfen, kristallklar