Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2 Stopfen, kristallklar
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2-Anschlag-Konfiguration haben eine lange Lebensdauer und altern weder noch oxidieren sie.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 070602-11-ND
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15171723
  • 112.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität — weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen.
  • Autoklavierbar — geeignet für hochreine Anwendungen. Extrem geringe Partikelspallation — zuverlässig für empfindliche Flüssigkeiten.
  • BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
Grau/Grau
0.05 in.
Tygon S3 E-LFL
3 mm
381 mm
0.85 mm
Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen.
12er-Packung
56 (Shore A)
74 °C
USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA
Autoclavable
1.3 mm
0.12 in.
15 in.
0.03 in.
Für Peristaltikpumpe
−55 °C
Kristallklar
Flexibel