Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2 Stopfen, kristallklar
Artikelnummer. 15181723
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.38 mm
0.64 mm
0.76 mm
1.14 mm
1.3 mm
2.06 mm
2.29 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.18 mm
2.44 mm
2.46 mm
2.84 mm
3 mm
3.76 mm
3.99 mm
Dicke (metrisch):
0.85 mm
0.9 mm
Packungsgröße:
12 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 15181723
Marke: Saint Gobain Life Sciences 07060207ND
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2-Anschlag-Konfiguration haben eine lange Lebensdauer und altern weder noch oxidieren sie.
  • Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität — weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen.
  • Autoklavierbar — geeignet für hochreine Anwendungen. Extrem geringe Partikelspallation — zuverlässig für empfindliche Flüssigkeiten.
  • BPA- und Phthalat-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA
Farbcode Schwarz/Schwarz
Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.03 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.76 mm
Material Tygon S3 E-LFL
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2.46 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15 in.
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0.03 in.
Dicke (metrisch) 0.85 mm
Zur Verwendung mit Für Peristaltikpumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −55 °C
Verpackungsmenge 12er-Packung
Farbe Kristallklar
Härte 56 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Tubing